주요 문서
T60208
Sigma-Aldrich
Triethyl methanetricarboxylate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH(CO2C2H5)3
CAS Number:
Molecular Weight:
232.23
Beilstein:
1793645
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
253 °C (lit.)
mp
25-26 °C (lit.)
density
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)C(C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H16O6/c1-4-14-8(11)7(9(12)15-5-2)10(13)16-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI key
AGZPNUZBDCYTBB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)