주요 문서
T12203
Sigma-Aldrich
3-Cyclohexene-1-carboxaldehyde
97%
동의어(들):
1,2,3,6-Tetrahydrobenzaldehyde, 4-Formyl-1-cyclohexene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H9CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
110.15
Beilstein:
774001
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
vapor density
3.8 (vs air)
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.4745 (lit.)
bp
163-164 °C (lit.)
density
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)C1CCC=CC1
InChI
1S/C7H10O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-2,6-7H,3-5H2
InChI key
DCFDVJPDXYGCOK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
134.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
57 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)