material
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
조인트
bottom joint: ST/NS19/22
joint: ST/NS top24/40
Agency
suitable for EPA 1613
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F984500
용량
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Top joint is a 24/40 outer while the lower joint is a 19/22 inner.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.