주요 문서
SYNF661450
Synthware Erlenmeyer flask
capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/20
동의어(들):
Synthware F661450, glass conical flask
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.51
material
flat bottom
glass flask
조인트
joint neck14/20
joint: ST/NS14/20
무균
non-sterile
특징
without cap
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F661450
용량
50 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With joint. Stopper is not supplied. All sizes including 1L flasks are hand-blown from tubing to ensure heavy and uniform wall.
기타 정보
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)