주요 문서
SYNF321005
Synthware pear shaped flask
5 mL, joint: ST/NS 14/10
동의어(들):
Synthware F321005, flask, pear shaped flask
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.51
material
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
조인트
joint: ST/NS14/10
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F321005
용량
5 mL
50 mL
5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Supplied with one compression cap, one Viton® O-ring and one PTFE –faced silicone rubber septum. For replacement caps, see RC112; for Viton® O-rings, see R014; for septa, see R1420.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)