주요 문서
SYNF319250
Synthware recovery flask
250 mL, joint: ST/NS 19/22
동의어(들):
Synthware F319250, oval shape flask
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.51
material
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
조인트
joint: ST/NS19/22
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F319250
용량
250 mL
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)