주요 문서
SYNC384630
Synthware chromatography column with reservoir, spherical joint and PTFE stopcock
100 mL, joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 40.0 mm × 305 mm
동의어(들):
Synthware C384630, glass chromatograpy column
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151816
NACRES:
NB.51
조인트
joint: ST/NS35/20
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware C384630
기술
HPLC: suitable
I.D. × 길이
40.0 mm × 305 mm
용량
100 mL
적합성
suitable for chromatography
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With 35/20 spherical joint.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)