주요 문서
SYNC374630
Synthware chromatography column with reservoir and PTFE stopcock
500 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 40.0 mm × 305 mm
동의어(들):
Synthware C374630, glass chromatograpy column
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151816
NACRES:
NB.51
조인트
joint: ST/NS top24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware C374630
기술
HPLC: suitable
I.D. × 길이
40.0 mm × 305 mm
용량
500 mL
적합성
suitable for chromatography
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With 24/40 outer joint at top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)