주요 문서
SM75100205
Sigma-Aldrich
SmartPor, alumina membrane
thickness 100 μm, pore diameter 75 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 5 pieces
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Al
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
material
alumina membrane
설명
Pore geometry: trigonal arrangement
포장
pkg of 5 pieces
크기
20 mm × 20 mm
두께
100 μm
공극 크기
125 nm (interpore distance)
75 nm pore diameter
호환성
(Pore geometry: trigonal arrangement)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)