material
alumina membrane
설명
Pore geometry: trigonal arrangement
포장
pkg of 1 pieces
크기
20 mm × 20 mm
두께
100 μm
공극 크기
125 nm (interpore distance)
75 nm pore diameter
호환성
(Pore geometry: trigonal arrangement)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.