주요 문서
SLWSST3025
Pyrex® Stopcocks, plain arms
T-Key bore, PTFE key, bore 2.5 mm , key
동의어(들):
Pyrex, SciLabware SST3025
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
PTFE key
제조업체/상표
SST3025
SciLabware
보어(bore)
2.5 mm , key
사이드암 O.D. × 두께
9 mm × 1.5 mm
스톱콕 직경
14.5 mm
상부 직경
14 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Borosilicate glass and PTFE liquid pathway
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)