주요 문서
SLW718347
Pyrex® Pestle
rough finish, L 125 mm
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 718347
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.35
material
borosilicate glass
제조업체/상표
718347
SciLabware
길이
125 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Ideal for crushing solids into powders for easier handling
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • Available in a rough or glazed finish
  • For use with Pyrex Mortars
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)