주요 문서
SLW5810/3
Pyrex® Vacuum filtration system for 47 mm membranes
support base only
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 5810/3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104925
NACRES:
NB.43
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
5810/3
SciLabware
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Parts for vacuum filtration system for 47 mm membranes
  • Fully autoclavable
  • Ideal for microbiology
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)