material
blue polypropylene cap
white PTFE tube
제조업체/상표
4542/02
SciLabware
피팅
GL 45
일반 설명
- Manufactured from white PTFE and blue polypropylene
- Aids the dispensing of liquids from bottles and flasks with a GL 45 screwthread
- Provides greater control of flow with large capacity bottles that can be difficult to handle
- Supplied complete with venting tube and attached PTFE cap
- Temperature resistance to 140 deg. C
- Autoclavable
- Dishwasher safe
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.