material
PTFE key
조인트
joint core19/26
특징
graduated
제조업체/상표
443540
SciLabware
보어 크기
1.5 mm
용량
100 mL
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Complies with ISO 4800, Type 4
- With interchangeable PTFE key for grease free performance
- Double graduated scale showing volume of liquid contained/delivered
- For use when liquids have to be added to systems under vacuum
- Stem inside cone for easy fitting to Quickfit® assemblies
- Graduations in white enamel
- Supplied with hollow glass stopper
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.