주요 문서
SLW3766/03
Pyrex® Filter funnel, Hirsch style with sintered glass disc
bowl size 14/23, porosity grade 3
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 3766/03
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
제조업체/상표
3766/03
SciLabware
보울 크기
14/23
공극 크기
grade 3 porosity
일반 설명
Named after the German chemist Robert Hirsch, these filter funnels are used for the vacuum filtration of very small volumes of precipitates.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)