제조업체/상표
3722/02M
SciLabware
용량
4000 mL
4000 mL
디스크 직경
120 mm
공극 크기
grade 1 porosity
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The 175mm sintered discs fitted to these funnels are manufactured from the same 3.3 expansion borosilicate glass as the funnel bodies, making these funnels suitable to be used with a wide range aggressive chemicals.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.