주요 문서
SLW3690/04M
Pyrex® Gooch crucible adapter
fits SLW3660
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 3690/04M
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122200
NACRES:
NB.43
제조업체/상표
3690/04M
SciLabware
높이
68 mm , excluding step
개방 면적 I.D.
37 mm
스템 길이
75 mm × 9 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Allows Gooch crucibles to be fitted to a Büchner filter flask
  • Useful for filtering and washing precipitates prior to drying
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)