특징
graduation 0.02 mL
제조업체/상표
3496/02AS
SciLabware
용량
10 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Complies with ISO 385 and DIN 12700
- With automatic zero facility
- Intermediate stopcock facilitates easy drainage of liquid back into reservoir
- Burettes manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass and feature a 29/32 Quickfit® cone
- Blue enamel graduations with Schellbach stripe
- 1.5mm bore PTFE key stopcock
Schellbach burette tube with vertical white stripe and central blue ribbon
- facilitates accurate reading of the meniscus
- exact position of the meniscus is clearly defined where the blue ribbon splits into a wide and narrow band
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.