주요 문서
SLW3215/10P
Pyrex® Mixing cylinder, class B, detachable foot,
100 mL
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 3215/10P
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
polyethylene base
polyethylene stopper
조인트
joint stopper24/29
특징
graduations 1.0 mL
detachable foot
제조업체/상표
3215/10P
SciLabware
높이
270 mm
용량
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Complies with ISO 4788
  • Comprises borosilicate glass cylinder, polyethylene foot, and polyethylene stopper
  • Replacement parts available separately
  • Graduations in white enamel
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)