material
polyethylene base
polyethylene stopper
조인트
joint stopper19/26
특징
graduations 1.0 mL
detachable foot
제조업체/상표
3215/08P
SciLabware
높이
195 mm
용량
50 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Complies with ISO 4788
- Comprises borosilicate glass cylinder, polyethylene foot, and polyethylene stopper
- Replacement parts available separately
- Graduations in white enamel
특징 및 장점
- Complies with ISO 4788
- Manufactured from borosilicate glass 3.3
- Calibrated to Class B tolerances
- With polyethylene foot and polyethylene stopper
- Graduations in white enamel
- Replacement parts available separately
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.