주요 문서
SLW3212/08
Pyrex® Mixing cylinder, class A
50 mL
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 3212/08
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
polyethylene stopper
조인트
joint stopper19/26
특징
graduations 1.0 mm
제조업체/상표
3212/08
SciLabware
높이
226 mm
용량
50 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Complies with ISO 4788
  • Printed with a batch code for a downloadable batch certificate
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
  • Graduations in white enamel for improved visibility with dark coloured solutions
  • Supplied with polyethylene stopper
  • Robust hexagonal glass foot
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)