주요 문서
SLW2140/12M
Pyrex® Filter funnel, short stem
top O.D. 150 mm
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 2140/12M
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
설명
fits filter diam. 240 - 270 mm
특징
short stem
제조업체/상표
2140/12M
SciLabware
필터 직경
240—270 mm
스템 길이
154 mm
스템 O.D.
16 mm
상부 O.D.
150 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • With 60 deg. bowl angle for precise fitting of filter paper
  • Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex borosilicate glass
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)