material
borosilicate glass tube
colorless tube
straight neck
무균
non-sterile
특징
graduations: no
Push fit
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
SciLabware 1626/20M
O.D. × L
24 mm × 150 mm
용량
45 mL
45 mL
튜브 직경
24 mm
벽 두께
1.8 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Conforms to ISO 4142
- Rimless test tubes with a heavy wall to provide extra mechanical strength
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass for high resistance to thermal shock and chemical attack
Robust construction reduces possibility of breakages:
- Lower replacement costs
- Improved user safety
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.