주요 문서
SLW1620/16M
Pyrex® Test tubes, with rim, medium wall
28 mL
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 1620/16M
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.11
material
beaded neck neck
borosilicate glass tube
colorless tube
무균
non-sterile
특징
graduations: no
Push fit
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
SciLabware 1620/16M
O.D. × L
18 mm × 150 mm
용량
28 mL
28 mL
튜브 직경
16 mm
벽 두께
1.2 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Conforms to ISO 4142
  • High quality test tubes designed and constructed for optimum performance
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass which gives superior performance to neutral borosilicate and soda-lime glass
  • Allows use at temperatures up to 500 deg. C
  • Excellent resistance to chemical attack
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)