material
Pyrex bottle
colorless bottle
narrow-mouth bottle
조인트
Joints ST/NS neck (59)
특징
without cap
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
SciLabware 1526/18D
보틀 직경 × 높이
227 mm × 398 mm
용량
10000 mL
경부 I.D.
59 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Complies with ISO 4796
- Borosilicate glass with unground neck
- For use with rubber stoppers (not supplied)
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.