material
Pyrex bottle
colorless bottle
glass cap
glass stopper
narrow-mouth bottle
조인트
joint ST/NS neck24/29
특징
with cap
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
1521/08D
SciLabware 1521/08D
SciLabware
보틀 직경 × 높이
89 mm × 175 mm , With stopper
용량
500 mL
경부 I.D.
24 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Complies with ISO 4796-2
- Borosilicate glass with ground neck
- Supplied with solid glass stopper
특징 및 장점
- Borosilicate glass
- Complies with ISO 4796-2
- With ground neck
- Supplied with solid glass stopper
- Spare replacement glass stoppers are available
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.