material
glass bottle
polypropylene cap
square
조인트
Joints threaded neck (GL45)
무균
non-sterile
특징
graduations
with cap
with pouring ring
with printed trace code
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
SciLabware 1520/08D
높이
181 mm
본체 지경
78 mm
용량
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Square shape allows closer stacking in water baths or on shelves
- Up to 20 percent saving of space compared to round bottles
- Bottle complete with polypropylene cap and pouring ring
- For use up to 140 deg. C
- Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
- Batch certificate available to download from www.scilabware.com
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.