주요 문서
SLW1450/01D
Pyrex® Evaporating dish
15 mL
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 1450/01D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
flat base
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
SciLabware 1450/01D
높이
25 mm
직경
50 mm
접시 직경
50 mm
용량
15 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Complies to DIN 12336
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • High resistance to chemical attack and thermal shock
  • Flat base
  • Curved sides with spout
특징 및 장점
  • Complies to DIN 12336
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Curved sides with spout
  • Flat base
  • High resistance to chemical attack and thermal shock
  • 1450/01D, 1450/03D & 1450/04D are unbadged.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)