주요 문서
SLW1200/04M
Pyrex® Kjeldahl flask
plain neck
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 1200/04M
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
Pyrex flask
round bottom
single-neck
특징
plain neck
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
1200/04M
SciLabware
높이
240 mm
벌브 직경
58 mm
용량
100 mL
100 mL
경부 I.D. × O.D.
17 mm × 22 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Suitable for the determination of nitrogen etc.
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Withstands high temperatures
  • Resistant to chemical corrosion
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)