material
PBT cap
PTFE seal
Pyrex flask
flat bottom
조인트
joint neck SVL 42
무균
non-sterile
특징
graduated
with cap
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
SciLabware 1137/08D
본체 O.D.
105 mm
캡 크기
42
용량
500 mL
플라스크 높이
160 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Ideal for storage of culture specimens and media
- PBT screwcaps with PTFE faced sealing disc
- Erlenmeyer pattern
- Manufactured from Pyrex® borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
- White enamel graduations and marking spot
- Graduated to full capacity
기타 정보
Browse all Erlenmeyer flasks
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.