Merck
SLW1070/36D
Pyrex® Boiling flask, flat bottom, narrow neck
6000 mL
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 1070/36D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
Pyrex flask
flat bottom
single-neck
특징
narrow neck
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
1070/36D
SciLabware
높이
340 mm
본체 지경
237 mm
용량
6,000 mL
6000 mL
6000 mL
경부 I.D.
57 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Complies with DIN ISO 1773
  • Flat base for standing on benches and hotplates etc.
  • Manufactured from Pyrex® glass for high resistance to thermal shock
  • Excellent chemical durability for contamination-free performance
  • With white enamel marking spot
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)