주요 문서
SLW1020/06D
Pyrex® Beakers, conical form, Phillips pattern
250 mL
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 1020/06D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121803
NACRES:
NB.17
제조업체/상표
1020/06D
SciLabware
높이
105 mm
베이스 직경
68.0 mm
상부 직경
52 mm
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Conical shape (Phillips pattern) with spout
  • Manufactured from ′Pyrex borosilicate glass
  • Excellent thermal performance and chemical resistance
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)