분석
97%
양식
powder
유통기한
3 years under the recommended conditions
색상
white
애플리케이션
Quaternary ammonium compounds (QACs) are low toxicity compounds that form effective protective layers against biodeterioration. They are widely known to be bioactive and have a high antimicrobial activity. They can be used to create positively charged surfaces with antimicrobial properties.
법적 정보
Product of SiKEMIA
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.