주요 문서
SIK7509-10
Sigma-Aldrich
11-(2-Bromoisobutyrate)-undecyl-1-phosphonic acid
≥95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H30BrO5P
CAS Number:
Molecular Weight:
401.27
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
분석
≥95%
양식
solid
유통기한
3 years under the recommended conditions
색상
white
SMILES string
BrC(C)(C(OCCCCCCCCCCCP(O)(O)=O)=O)C
InChI
1S/C15H30BrO5P/c1-15(2,16)14(17)21-12-10-8-6-4-3-5-7-9-11-13-22(18,19)20/h3-13H2,1-2H3,(H2,18,19,20)
InChI key
SBFNQWAMVLRANY-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
This coupling agent is used to create polymerizable surfaces: Atom transfer radical polymerization (ATRP)
법적 정보
Product of SiKEMIA
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)