About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H15O4P
CAS Number:
Molecular Weight:
182.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.23
추천 제품
분석
97%
양식
powder
유통기한
3 years under the recommended conditions
색상
white
SMILES string
[P](=O)(O)(O)CCCCCCO
InChI
1S/C6H15O4P/c7-5-3-1-2-4-6-11(8,9)10/h7H,1-6H2,(H2,8,9,10)
InChI key
NVQCNUFHCNCGKU-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
These products are used as linkers to improve adhesion between coatings and metal surfaces. The phosphonic acid groups can graft onto metal surface while the hydroxyl groups react with common epoxy/amine-based paints.
법적 정보
Product of SiKEMIA
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.