주요 문서
S356336
Sigma-Aldrich
TRIS(4-TERT-BUTYLPHENYL) PHOSPH
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)