콘텐츠로 건너뛰기
Merck
모든 사진(1)

주요 문서

S287989

1-CHLORO-NAPHTHALEN-2-YLAMINE

AldrichCPR

로그인조직 및 계약 가격 보기


About This Item

Linear Formula:
C10H8ClN
CAS Number:
Molecular Weight:
177.635
MDL number:

기타 정보

Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of rare and unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.

NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH'S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT AS-IS AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.

가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:

시험 성적서(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 문서 section.

도움이 필요하시면 연락하세요. 고객 지원 부서

이 제품을 이미 가지고 계십니까?

문서 라이브러리에서 최근에 구매한 제품에 대한 문서를 찾아보세요.

문서 라이브러리 방문

자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..

고객지원팀으로 연락바랍니다.