주요 문서
RNI00076
Sigma-Aldrich
4-Pentyn-1-yl acetate
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H10O2
CAS Number:
Molecular Weight:
126.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
양식
solid
SMILES string
CC(OCCCC#C)=O
InChI
1S/C7H10O2/c1-3-4-5-6-9-7(2)8/h1H,4-6H2,2H3
InChI key
UZNIPEZTZSRYGI-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)