분석
>90%
양식
solid or viscous liquid
반응 적합성
reagent type: chelator
reagent type: cross-linking reagent
폴리머 구조
shape: linear
functionality: monofunctional
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC(C(F)(F)F)=O.OC(C(F)(F)F)=O.O=C(CN1CCN(CCN(CCN(CC1)CC(O)=O)CC(NCCOCCOCCOCCNC(CBr)=O)=O)CC(O)=O)O
InChI
1S/C26H47BrN6O11.2C2HF3O2/c27-17-22(34)28-1-11-42-13-15-44-16-14-43-12-2-29-23(35)18-30-3-5-31(19-24(36)37)7-9-33(21-26(40)41)10-8-32(6-4-30)20-25(38)39;2*3-2(4,5)1(6)7/h1-21H2,(H,28,34)(H,29,35)(H,36,37)(H,38,39)(H,40,41);2*(H,6,7)
InChI key
RNULLFSKHCKXID-UHFFFAOYSA-N
특징 및 장점
DOTA-tris(acid)-amido-dPEG®₃-bromoacetamide contains a DOTA-tris(acid) metal chelator for radio-labelling and a thiol reactive bromoacetamide connected by a hydrophilic dPEG spacer.
법적 정보
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.