주요 문서
QBD11095
Sigma-Aldrich
m-dPEG ®25-amido-dPEG ®24-DSPE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C144H285N2O59P
Molecular Weight:
3019.76
UNSPSC 코드:
51171641
NACRES:
NA.22
분석
>90%
양식
solid or viscous liquid
반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: payload delivery reagent
작용기
phospholipid
폴리머 구조
shape: linear
functionality: monofunctional
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
특징 및 장점
m-dPEG®25-amido-dPEG®25-DSPE is a micelle building block.
법적 정보
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)