QBD10784
Biotin-dPEG®11-azide
동의어(들):
Polyethylene glycol, alpha-(2-azidoethyl)-omega-[2-[[5-[(3aS,4S,6aR)-hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-1-oxopentyl]amino]ethoxy]-poly(oxy-1,2-ethanediyl)
About This Item
추천 제품
분석
>90%
양식
solid or viscous liquid
반응 적합성
reaction type: Biotinylations
reagent type: cross-linking reagent
폴리머 구조
shape: linear
functionality: monofunctional
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C1NC(C2N1)CSC2CCCCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O
InChI
1S/C34H64N6O13S/c35-40-37-6-8-44-10-12-46-14-16-48-18-20-50-22-24-52-26-28-53-27-25-51-23-21-49-19-17-47-15-13-45-11-9-43-7-5-36-32(41)4-2-1-3-31-33-30(29-54-31)38-34(42)39-33/h30-31,33H,1-29H2,(H,36,41)(H2,38,39,42)
InChI key
WETRQYMCASPBIY-UHFFFAOYSA-N
특징 및 장점
법적 정보
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객