About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H24F10O9
CAS Number:
Molecular Weight:
670.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
분석
>90%
양식
solid or viscous liquid
반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
폴리머 구조
shape: linear
functionality: homobifunctional
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC1=C(C(F)=C(C(F)=C1F)F)F)=O)OC2=C(C(F)=C(C(F)=C2F)F)F
InChI
1S/C26H24F10O9/c27-15-17(29)21(33)25(22(34)18(15)30)44-13(37)1-3-39-5-7-41-9-11-43-12-10-42-8-6-40-4-2-14(38)45-26-23(35)19(31)16(28)20(32)24(26)36/h1-12H2
InChI key
PVXXABBOISIWMS-UHFFFAOYSA-N
특징 및 장점
Bis-dPEG®5-PFP ester has 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl (PFP) moiety that allows conjugation to two different moieties, each containing free amines. The single molecular weight dPEG® spacer (21.7 Å) provides precise distance control between conjugated moieties. PFP ester is more reactive to amines than the NHS ester and are more stable than the NHS esters towards hydrolysis.
법적 정보
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.