주요 문서
Q51545
Sigma-Aldrich
Urea-15N2
2 atom % 15N, 99% (CP)
동의어(들):
15N Labeled urea, Carbamide-15N2, Carbonyldiamide-15N2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H215NCO15NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
62.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352102
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
2 atom % 15N
분석
99% (CP)
분자량
60.09 by atom % calculation (2 atom % 15N)
mp
132-135 °C (lit.)
응용 분야
agriculture
질량 이동
M+2
SMILES string
[15NH2]C([15NH2])=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i2+1,3+1
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-SUEIGJEOSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
Tracer techniques using isotopic N have been employed since the 1940s to investigate such topics as N transformations and cycling in agricultural and other soils, N sources for crop uptake, the fate and behavior of fertilizer N applied to soils, the nature and extent of soil and fertilizer losses, and fertilizer N uptake efficiency.