주요 문서
PL800GH-7
Plas-Labs Hypalon glove box gloves
size 7 (for 8 in. ports)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
46181504
NACRES:
NB.35
material
Hypalon®
크기
7 (for 8 in. ports)
설명
Includes hypalon sleeve and glove-over sleeve connector
Sold as a pair.
for 2 pieces glove set
특징
reusable
포장
pack of 1 pair
제조업체/상표
Plas-Labs 800GH-7
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Plas-Labs white Hypalon® rubber for resistance to abrasion, oxidizing chemicals, ozone and UV light
Note: Order sleeves, gloves, and glove over sleeve connectors separately.
법적 정보
HaackerCalc is a trademark of ChemSW, Inc.
Hypalon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)