주요 문서
PCL100
Sigma-Aldrich
PCL Nanoparticles
100 nm average diameter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
평균 직경
100 nm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
PCL particles are made with poly(Ɛ-caprolactone) with a MW of 14,000.10 mg/ml particle suspension in DI water. Sonicate or vortex the particles before each use.
법적 정보
Product of Phosphorex, Inc.Degradex(RM) is a product of Phosphorex, Inc.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)