주요 문서
P63395
Sigma-Aldrich
2,4-Pyridinedicarboxylic acid monohydrate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H5NO4 · H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
185.13
Beilstein:
131631
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
mp
246-248 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[H]O[H].OC(=O)c1ccnc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H5NO4.H2O/c9-6(10)4-1-2-8-5(3-4)7(11)12;/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12);1H2
InChI key
PLNFTNOXJDBMSM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Adeline Sham et al.
Tissue engineering. Part A, 21(5-6), 1106-1115 (2014-11-06)
Clinical applications of tissue engineering are constrained by the ability of the implanted construct to invoke vascularization in adequate extent and velocity. To overcome the current limitations presented by local delivery of single angiogenic factors, we explored the incorporation of