About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H15N · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
185.69
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
양식
solid
Quality Level
mp
143-144 °C
SMILES string
Cl.CCC(N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N.ClH/c1-2-10(11)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,10H,2,8,11H2,1H3;1H
InChI key
RHTQCQVKUHGGAP-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.