주요 문서
OCNQCK525
Sigma-Aldrich
EDC Conjugation Kit for Carboxylic Cd-based Core/Shell Quantum Dots
fluorescence λem 525 nm, for 4 conjugation
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
43211915
NACRES:
NA.23
형광
λem 525 nm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Components:
  • QSH
  • EDC
  • Coupling Buffer
  • Quenching Buffer
  • Storage Buffer
  • Tubes 4 x 1.7 mL
법적 정보
Product of Ocean Nanotech, LLC.
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
표적 기관
Stomach,large intestine,lymph node
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)