특징
for NORS205001
포장
pack of 5 ea
제조업체/상표
Norell TCM200
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Bruker Match™ tube caps are specially machined from PTFE fluoropolymer, are color coded by tube size, and correspond to the color of the tube clamp in the Match™ Insert Assembly, This enables quick identification of matching components. The tube cap incorporates a slightly tapered inner diameter. Initially, the cap aligns and pushes easily onto the tube, it then becomes progressively tighter as the tube reaches full depth within the cap, creating a positive seal to preserve volatile sample solutions throughout short or long term storage.
법적 정보
Match is a trademark of Bruker Biospin Corp.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.